Få mere at vide
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate, 97%
Artikelnummer. 10611273 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10611273 1 g Glasflaske 1g
10588843 250 mg Glasflaske 250mg
10473375 500 mg Glasflaske 500mg
10039021 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10611273 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 367500010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98014-14-3 | C20H16Cl2N4Ru | 484.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98014-14-3
Molekylær formel C20H16Cl2N4Ru
Molekylvægt (g/mol) 484.35
MDL nummer MFCD00150005
InChI nøgle MGAJEYXQYJBLQL-UHFFFAOYSA-L
Synonym cis-bis 2,2'-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate, bis bipyridyl dichlororuthenium hydrate, 2,2'-bipyridine-dichlororuthenium-water 2/1/1, cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine ruthenium ii, cis-bis 2,2'-bipyridine dichlororuthenium ii monohydrate, cis-bis 2,2-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate, cis-bis-2,2'-bipyridine ruthenium ii chloride,hydrate, cis-bis 2,2 inverted exclamation marka-bipyridine dichlororuthenium ii hydrate
PubChem CID 16211844
SMIL Cl[Ru]Cl.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1.C1=CN=C(C=C1)C1=NC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Bis(2, 2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
Farve Sort til Grøn
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (Based on Carbon)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC navn dichloruthenium;2-pyridin-2-ylpyridin;hydrat
Formel vægt 484.35
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.