Få mere at vide
cis-bis(2,2'-bipyridin)dichloruthenium(II)dihydrat, Ru 19% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357547
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357547 1 g 1g
11347547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012778.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 609844-11-3 | C20H20Cl2N4O2Ru | 520.376 g/mol
cis-bis(2,2'-bipyridin)dichloruthenium(II)dihydrat anvendes til fremstilling af [Ru(m-)2,2'-bipyridin) 3 ] 2+ ( PF6- ) 2 . Det er også involveret i forberedelsen af et mellemprodukt til udvikling af nanokompositforbindelser med guldnanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609844-11-3
Molekylær formel C20H20Cl2N4O2Ru
Molekylvægt (g/mol) 520.376
MDL nummer MFCD00012040
InChI nøgle NHKTUSUPCAKVHT-UHFFFAOYSA-L
Synonym cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine ruthenium ii dihydrate, 99, cis-dichlorobis 2,2'-bipyridine-ruthenium ii dihydrate
PubChem CID 71463877
IUPAC navn 2-pyridin-2-ylpyridin; ruthenium(2+); dichlorid; dihydrat
SMIL C1=CC=NC(=C1)C2=CC=CC=N2.C1=CC=NC(=C1)C2=CC=CC=N2.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ru+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Bis-(2, 2 ft.-bipyridine)dichlororuthenium(II) dihydrate
Farve Sort
Analyseprocentområde Ru 19% min.
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 520.38 (484.35 Anhydrous)
Fysisk form Krystallinsk