missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cis-beta-Hydroxy Tamoxifen, TRC

Artikelnummer. 30404022
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404022 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404022 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95471750MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis-beta-Hydroxy Tamoxifen
CAS 97151-04-7
Molekylær formel C26 H29 N O2
Mængde 50 mg
Synonym Toremifene Impurity 4
InChI formel InChI=1S/C26H29NO2/c1-27(2)18-20-29-24-15-13-23(14-16-24)26(22-11-7-4-8-12-22)25(17-19-28)21-9-5-3-6-10-21/h3-16,28H,17-20H2,1-2H3/b26-25+
SMIL CN(C)CCOc1ccc(cc1)\C(=C(/CCO)\c2ccccc2)\c3ccccc3
IUPAC navn (E)-4-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-3,4-diphenylbut-3-en-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 387.51
Formel vægt 387.2198
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.