missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
cis-Apovincamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Apovincamine |
| CAS | 4880-92-6 |
| Molekylær formel | C21 H24 N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Methyl (13aS,13bS)-13a-Ethyl-2,3,5,6,13a,13b-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate, Vinpocetine Imp. B (EP), Apovincamine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O2/c1-3-21-10-6-11-22-12-9-15-14-7-4-5-8-16(14)23(18(15)19(21)22)17(13-21)20(24)25-2/h4-5,7-8,13,19H,3,6,9-12H2,1-2H3/t19-,21+/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@@]12CCCN3CCc4c([C@H]13)n(C(=C2)C(=O)OC)c5ccccc45 |
| IUPAC navn | Methyl (13aS,13bS)-13a-Ethyl-2,3,5,6,13a,13b-hexahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine-12-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.43 |
| Formel vægt | 336.1838 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?