Få mere at vide
cis-Anethole, Mikromol™
Artikelnummer. 18024000
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18024000 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18024000 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0164.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
cis-Anethole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Anethole
CAS 25679-28-1
Analyt- eller komponentnavne cis-Anethole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 O
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym cis-Anethole, Benzene, 1-methoxy-4-(1Z)-1-propen-1-yl-, Anisole, p-propenyl-, (Z)- (8CI), Anisole, p-propenyl-, cis- (7CI), Benzene, 1-methoxy-4-(1-propenyl)-, (Z)-, Benzene, 1-methoxy-4-(1Z)-1-propenyl- (9CI), 1-Methoxy-4-(1Z)-1-propen-1-ylbenzene, (Z)-1-(4-Methoxyphenyl)propene, (Z)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene, (Z)-Anethole, cis-1-(p-Methoxyphenyl)-1-propene, cis-1-(p-Methoxyphenyl)propene, cis-4-(1-Propenyl)anisole, cis-p-Anethole, cis-p-Methoxy-beta-methylstyrene
InChI formel InChI=1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3-
SMIL COc1ccc(\C=C/C)cc1
IUPAC navn 1-methoxy-4-[(Z)-prop-1-enyl]benzen
Molekylvægt (g/mol) 148.2
Mængde 100 mg
Formel vægt 148.0888 g/mol