Få mere at vide
cis-akonitisk anhydrid, TRC
Artikelnummer. 30325473
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30325473 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30325473 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA190225250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Aconitic Anhydride
CAS 6318-55-4
Molekylær formel C6H4O5
Mængde 250 mg
Synonym 2,5-Dihydro-2,5-dioxo-3-furanacetic Acid, (2,5-Dioxo-2,5-dihydrofuran-3-yl)acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H4O5/c7-4(8)1-3-2-5(9)11-6(3)10/h2H,1H2,(H,7,8)
SMIL OC(=O)CC1=CC(=O)OC1=O
IUPAC navn 2-(2,5-dioxofuran-3-yl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 156.09
Formel vægt 156.0059