Få mere at vide
cis-akonsyreanhydrid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438616
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438616 5 g 5g
11428616 1 g 1g
11448616 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16006.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6318-55-4 | C6H4O5 | 156.093 g/mol
cis-akonsyreanhydrid anvendes til fremstilling af poly(aminosyre)-holdige copolymerer med gradient pH-følsomme sidegrupper initieret af aminogrupperne i methoxy poly(ethylenglycol)-blok-poly(L-lysin). Det er også involveret i fremstillingen af pH-følsomme anti-tumor prodrug nanopartikler ved konjugering med D-alfa-tocopheryl polyethylenglycol 1000 succinat (TPGS).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cis-akonsyreanhydrid anvendes til fremstilling af poly(aminosyre)-holdige copolymerer med gradient pH-følsomme sidegrupper initieret af aminogrupperne i methoxy poly(ethylenglycol)-blok-poly(L-lysin). Det er også involveret i fremstillingen af pH-følsomme anti-tumor prodrug nanopartikler ved konjugering med D-alfa-tocopheryl polyethylenglycol 1000 succinat (TPGS).
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler og stærke baser. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6318-55-4
Molekylær formel C6H4O5
Molekylvægt (g/mol) 156.093
MDL nummer MFCD00005524
InChI nøgle GVJRTUUUJYMTNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-aconitic anhydride, aconitic anhydride, cis-aconitic acid anhydride, 3-furanacetic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, 2-2,5-dioxo-2,5-dihydrofuran-3-yl acetic acid, 2,5-dioxofuran-3-yl acetic acid, 2-2,5-dioxo-3-furyl acetic acid, 1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride, 2,5-dioxo-2,5-dihydro-furan-3-yl-acetic acid, z-aconitic anhydride
PubChem CID 65163
IUPAC navn 2-(2,5-dioxofuran-3-yl)eddikesyre
SMIL C1=C(C(=O)OC1=O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Aconitic anhydride
Smeltepunkt 74°C to 78°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 127575
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 156.1
Procent renhed 98%