Få mere at vide
cis-akonitisk anhydrid, 98%
Artikelnummer. 11428616
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428616 1 g 1g
11438616 5 g 5g
11448616 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16006.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6318-55-4 | C6H4O5 | 156,093 g/mol
cis-akonsyreanhydrid anvendes til fremstilling af poly(aminosyre)-holdige copolymerer med gradient pH-følsomme sidegrupper initieret af aminogrupperne i methoxy poly(ethylenglycol)-blok-poly(L-lysin). Det er også involveret i fremstillingen af pH-følsomme anti-tumor prodrug nanopartikler ved konjugering med D-alfa-tocopheryl polyethylenglycol 1000 succinat (TPGS).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cis-akonsyreanhydrid anvendes til fremstilling af poly(aminosyre)-holdige copolymerer med gradient pH-følsomme sidegrupper initieret af aminogrupperne i methoxy poly(ethylenglycol)-blok-poly(L-lysin). Det er også involveret i fremstillingen af pH-følsomme anti-tumor prodrug nanopartikler ved konjugering med D-alfa-tocopheryl polyethylenglycol 1000 succinat (TPGS).
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler og stærke baser. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6318-55-4
Molekylær formel C6H4O5
Molekylvægt (g/mol) 156.093
MDL nummer MFCD00005524
InChI nøgle GVJRTUUUJYMTNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-aconitic anhydride, aconitic anhydride, cis-aconitic acid anhydride, 3-furanacetic acid, 2,5-dihydro-2,5-dioxo, 2-2,5-dioxo-2,5-dihydrofuran-3-yl acetic acid, 2,5-dioxofuran-3-yl acetic acid, 2-2,5-dioxo-3-furyl acetic acid, 1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid, cyclic 1,2-anhydride, 2,5-dioxo-2,5-dihydro-furan-3-yl-acetic acid, z-aconitic anhydride
PubChem CID 65163
IUPAC navn 2-(2,5-dioxofuran-3-yl)eddikesyre
SMIL C1=C(C(=O)OC1=O)CC(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale cis-Aconitic anhydride
Smeltepunkt 74 °C til 78 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 127575
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 156.1
Procent renhed 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • cis-Aconitic anhydride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-dihydro-2,5-dioxo-3-furanacetic acid