Få mere at vide
cis-aconitinsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cis-Aconitic Acid |
| CAS | 585-84-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 H6 O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (1Z)-, 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (Z)- (8CI), (1Z)-1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid, (Z)-Aconitic acid, NSC 227901, cis-Aconitic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1- |
| SMIL | OC(=O)C\C(=C\C(=O)O)\C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-prop-1-en-1,2,3-tricarboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.11 |
| Vis mere |