Få mere at vide
cis-akonitinsyre, tech. 85%
Artikelnummer. 11458626
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458626 25 g 25g
11438626 1 g 1g
11448626 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16010.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 585-84-2 | C6H6O6 | 174,11 g/mol
cis-akonitsyre bruges som mellemprodukt i produktionen af lægemidler. Det er meget udbredt i kemisk forskning og som reagens. Det fungerer som en cis-isomer af aconitsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cis-akonitsyre bruges som mellemprodukt i produktionen af lægemidler. Det er meget udbredt i kemisk forskning og som reagens. Det fungerer som en cis-isomer af aconitsyre.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol. Lidt opløseligt i ether.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 585-84-2
Molekylær formel C6H6O6
Molekylvægt (g/mol) 174.11
MDL nummer MFCD00063184
InChI nøgle GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
Synonym cis-aconitic acid, cis-aconitate, achilleic acid, citridinic acid, equisetic acid, pyrocitric acid, achilleaic acid, citridic acid, cis-aconic acid, aconitic acid
PubChem CID 643757
ChEBI CHEBI:32805
SMIL OC(=O)C\C(=C/C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-Aconitic acid
Smeltepunkt 115 °C til 120 °C
Analyseprocentområde Tech. 90%
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol. Let opløselig i æter.
IUPAC navn (Z)-prop-1-en-1,2,3-tricarboxylsyre
Formel vægt 174.11
Procent renhed 90%
Grad Teknisk