Få mere at vide
cis-9,10-Epoxystearinsyre-methylester, TRC
Artikelnummer. 30382448
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382448 5 g
30369518 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30382448 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5898905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2566-91-8
Molekylær formel C19H36O3
Molekylvægt (g/mol) 312.49
Synonym (2R,3S)-rel-3-Octyl-2-oxiraneoctanoic acid methyl ester, cis- 9,10-Epoxy-octadecanoic acid methyl ester, (2R,3S)-rel-3-Octyl-oxiraneoctanoic acid methyl ester, cis-3-Octyl-xiraneoctanoic acid methyl ester, Methyl 9,10-Epoxyoleate, Methyl cis-9,10-Epoxyoctadecanoate, Methyl cis-9,10-Epoxystearate, Methyl Epoxyoleate
IUPAC navn methyl 8-[(2R,3S)-3-octyloxiran-2-yl]octanoat
SMIL OC[C@H](C)C(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-9,10-Epoxystearic Acid Methyl Ester
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C19H36O3/c1-3-4-5-6-8-11-14-17-18(22-17)15-12-9-7-10-13-16-19(20)21-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3/t17-,18+/m0/s1
Formel vægt 312.2664