Få mere at vide
cis-9,10-dihydroxy-9,10-dihydrophenantren, TRC
Artikelnummer. 30378938
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378938 100 mg
30374830 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30378938 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD452750100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2510-71-6
Molekylær formel C14H12O2
Molekylvægt (g/mol) 212.24
Synonym (9R,10S)-rel-9,10-Dihydro-9,10-dihydroxyphenanthrene, 9,10-Dihydrophenanthrene-cis-9,10-diol, Phenanthrene cis-9,10-Hihydrodiol, cis-9,10-Dihydro-9,10-phenanthrenediol
SMIL O[C@@H]1[C@H](O)c2ccccc2c3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-9,10-Dihydroxy-9,10-dihydrophenanthrene
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8,13-16H
Formel vægt 212.0837