missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
cis-8-Benzyl-7,9-dioxo-2,8-diazabicyclo[4.3.0]-nonane(Relative stereochemistry), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-8-Benzyl-7,9-dioxo-2,8-diazabicyclo[4.3.0]-nonane (Relative stereochemistry) |
| CAS | 161594-55-4 |
| Molekylær formel | C14 H16 N2 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | rel-(4aR,7aS)-Tetrahydro-6-(phenylmethyl)-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine-5,7(2H,6H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N2O2/c17-13-11-7-4-8-15-12(11)14(18)16(13)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12,15H,4,7-9H2/t11-,12+/m0/s1 |
| SMIL | O=C1[C@@]2([C@](C(=O)N1CC3=CC=CC=C3)(NCCC2)[H])[H] |
| IUPAC navn | (4aS,7aR)-6-benzyl-1,2,3,4,4a,7a-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyridine-5,7-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.28904 |
| Formel vægt | 244.1212 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?