Få mere at vide
cis-8,11,14-eicosatrienosyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | all-cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12- |
| Formel vægt | 306.2559 |