Få mere at vide
cis-7-Tetradecenal(>90%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | cis-7-Tetradecenal |
| CAS | 65128-96-3 |
| Molekylær formel | C14 H26 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (7Z)-7-Tetradecenal, (Z)-7-Tetradecenal, cis-7-Tetradecenal |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h7-8,14H,2-6,9-13H2,1H3/b8-7- |
| SMIL | CCCCCC\C=C/CCCCCC=O |
| IUPAC navn | (Z)-tetradec-7-enal |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.36 |
| Formel vægt | 210.1984 |