Få mere at vide
cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-7,10,13,16-Docosatetraenoic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15- |
| Formel vægt | 332.2715 |