Få mere at vide
cis-6-nonen-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318135
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318135 1 g 1g
11328135 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318135 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08387.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35854-86-5 | C9H18O | 142.242 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35854-86-5
Molekylær formel C9H18O
Molekylvægt (g/mol) 142.242
MDL nummer MFCD00015388
InChI nøgle XJHRZBIBSSVCEL-ARJAWSKDSA-N
Synonym cis-6-nonen-1-ol, cis-6-nonenol, z-non-6-en-1-ol, z-6-nonen-1-ol, 6z-nonen-1-ol, 6z-non-6-en-1-ol, 6-nonen-1-ol, z, z-6-nonenol, 6z-6-nonen-1-ol
PubChem CID 5362792
IUPAC navn (Z)-non-6-en-1-ol
SMIL CCC=CCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-6-Nonen-1-ol
Tæthed 0.85
Kogepunkt 85°C (5 mmHg)
Flammepunkt 98°C (208°F)
Brydningsindeks 1.451
Mængde 1 g
Beilstein 2322878
Formel vægt 142.24
Procent renhed 98%