Få mere at vide
cis-5-Tetradecenoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-5-Tetradecenoic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h9-10H,2-8,11-13H2,1H3,(H,15,16)/b10-9- |
| Formel vægt | 226.1933 |