Få mere at vide
cis-5-norbornen-endo-2,3-dicarboxylsyreanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461487
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11461487 5 g 5g
11471487 25 g 25g
11481487 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24951.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 129-64-6 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
cis-5-norbornen-endo-2,3-dicarboxylsyreanhydrid anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylsyreanhydrid anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Det nedbrydes
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129-64-6
Molekylær formel C9H8O3
Molekylvægt (g/mol) 164.16
MDL nummer MFCD00151106,MFCD00069013,MFCD00630580,MFCD00151106
InChI nøgle KNDQHSIWLOJIGP-UHFFFAOYNA-N
Synonym cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
PubChem CID 126963424
IUPAC navn 4-oxatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-en-3,5-dion
SMIL O=C1OC(=O)C2C3CC(C=C3)C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic anhydride
Smeltepunkt 164°C to 167°C
Tæthed 1.417
Mængde 5 g
Beilstein 83657
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,1796
Opløselighedsinformation It decomposes in water.
Formel vægt 164.16
Procent renhed 97%