Få mere at vide
cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450178
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15450178 25 g 25g
15440178 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53403.14
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3853-88-1
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.175
MDL nummer MFCD00003735
InChI nøgle NIDNOXCRFUCAKQ-ZUMNNYEFSA-N
Synonym cis-5-norbornene-endo-2,3-dicarboxylic acid
PubChem CID 122176685
IUPAC navn (2S,3R,4S)-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dicarboxylsyre
SMIL C1C2C=CC1C(C2C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-5-Norbornene-endo-2,3-dicarboxylic acid
Smeltepunkt 175°C (decomposition)
Mængde 25 g
Formel vægt 182.18
Procent renhed 98%