Få mere at vide
cis 5-Fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)- pyrimidinedion, TRC
Artikelnummer. 30405281
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405281 10 mg
30400090 25 mg
30399855 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405281 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF59185010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145986-11-4
Molekylær formel C8H9FN2O4S
Molekylvægt (g/mol) 248.23
Synonym (2R-cis)-5-Fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
SMIL O=C1C(F)=CN([C@@H]2CS[C@H](CO)O2)C(N1)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis 5-Fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)- pyrimidinedione
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9FN2O4S/c9-4-1-11(8(14)10-7(4)13)5-3-16-6(2-12)15-5/h1,5-6,12H,2-3H2,(H,10,13,14)/t5-,6+/m0/s1