Få mere at vide
cis 5-Fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-13C,15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis 5-Fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-13C,15N2 |
| CAS | 1217728-33-0 |
| Molekylær formel | C713CH9F15N2O4S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (2R-cis)-5-Fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-13C,15N2 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9FN2O4S/c9-4-1-11(8(14)10-7(4)13)5-3-16-6(2-12)15-5/h1,5-6,12H,2-3H2,(H,10,13,14)/t5-,6+/m0/s1/i8+1,10+1,11+1 |
| SMIL | OC[C@@H]1O[C@@H](CS1)[15N]2C=C(F)C(=O)[15NH][13C]2=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.21 |