Få mere at vide
cis-5-Fluoro-1-[2-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-13C,15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-5-Fluoro-1-[2-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]me |
| CAS | 1217650-77-5 |
| Molekylær formel | 13C C13 H23 F 15N2 O4 S Si |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23FN2O4SSi/c1-14(2,3)23(4,5)20-7-11-21-10(8-22-11)17-6-9(15)12(18)16-13(17)19/h6,10-11H,7-8H2,1-5H3,(H,16,18,19)/t10-,11+/m0/s1/i13+1,16+1,17+1 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@@H]1O[C@@H](CS1)[15N]2C=C(F)C(=O)[15NH][13C]2=O |
| IUPAC navn | 1-[(2R,5S)-2-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-5-fluoro(2^{13}C,1,3-^{15}N_{2})pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.49 |
| Formel vægt | 365.111 |