Få mere at vide
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31033738
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31033738 1 g
31026976 5 g
31026080 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31033738 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1273421g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
CAS 10417-94-4
Molekylær formel C20H30O2
MDL nummer MFCD00065716
Mængde 1 g
SMIL CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 302.45
Procent renhed 95%