Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals cis-5,8,11,14,17-eicosapentaensyre
Artikelnummer. 15497269
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497269 100 mg -
15407279 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497269 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66060.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2485.11 DKK
    2235.65 DKK / 100mg
    Spare 249.46 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10417-94-4 | C20H30O2, C20H30O2 | 302,46 g/mol
Vigtig flerumættet fedtsyre i den marine fødekæde, der fungerer som en forløber for prostaglandin-3 og thromboxan-3 familierne. Den adskiller sig fra arachidonsyre (eicosatetraensyren, der er en forløber for prostaglandin- og thromboxan-2-familierne) ved den ekstra dobbeltbinding mellem det tredje og fjerde kulstof fra molekylets methyl-ende . Antilipæmisk.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10417-94-4
Molekylær formel C20H30O2
Synonym EPA; Timnodonsyre
Tekniske data
Mængde 100 mg
Oversigt Farveløs
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Formel vægt 302.45
Flammepunkt 93 °C (199 °F)
Tæthed 0.943
Følsomhed Luft- og lysfølsom
Smeltepunkt -54°
Opløselighed Opløselig i methanol
Produkttype cis-5,8,11,14,17-eicosapentaensyre
Form Olie
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Eicosapentaenoic acid