Få mere at vide
cis-5,11-Diethyl-5,6,11,12-tetrahydro-2,8-chrysenediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-5,11-Diethyl-5,6,11,12-tetrahydro-2,8-chrysenediol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24O2/c1-3-13-9-15-11-17(23)6-8-20(15)22-14(4-2)10-16-12-18(24)5-7-19(16)21(13)22/h5-8,11-14,23-24H,3-4,9-10H2,1-2H3/t13-,14-/m1/s1 |
| Formel vægt | 320.1776 |