Få mere at vide
cis-4-Octene, 97%
Artikelnummer. 11384838
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384838 50 g 50g
11374838 2 g 2g
11364838 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043156.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7642-15-1 | C8H16 | 112.22 g/mol
cis-4-octen anvendes som et kædeoverførselsmiddel i polymerisationsreaktioner og som et depolymeriseringsmiddel i epoxyfunktionaliserede oligomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7642-15-1
Molekylær formel C8H16
Molekylvægt (g/mol) 112.22
MDL nummer MFCD00067484
InChI nøgle IRUCBBFNLDIMIK-FPLPWBNLSA-N
Synonym cis-4-octene, z-oct-4-ene, z-4-octene, 4-octene, z, unii-19430whf5e, 4z-4-octene, 4z-oct-4-ene, 4-octene, 4z, cis-4-octene 1g, unii-68k818w2zc component
PubChem CID 5364446
SMIL CCC\C=C/CCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-4-Octene
Mængde 50 g
FN nummer UN3295
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
IUPAC navn (Z)-oct-4-en
Formel vægt 112.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske