Få mere at vide
cis-4-Octene, 97%
Artikelnummer. 11374838
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374838 2 g 2g
11364838 10 g 10g
11384838 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043156.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7642-15-1 | C8H16 | 112.22 g/mol
cis-4-octen anvendes som et kædeoverførselsmiddel i polymerisationsreaktioner og som et depolymeriseringsmiddel i epoxyfunktionaliserede oligomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7642-15-1
Molekylær formel C8H16
Molekylvægt (g/mol) 112.22
MDL nummer MFCD00067484
InChI nøgle IRUCBBFNLDIMIK-FPLPWBNLSA-N
Synonym cis-4-octene, z-oct-4-ene, z-4-octene, 4-octene, z, unii-19430whf5e, 4z-4-octene, 4z-oct-4-ene, 4-octene, 4z, cis-4-octene 1g, unii-68k818w2zc component
PubChem CID 5364446
SMIL CCC\C=C/CCC
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale cis-4-Octene
Mængde 2 g
FN nummer UN3295
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
IUPAC navn (Z)-oct-4-en
Formel vægt 112.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.