missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cis-4-Methylcyclohexylamine Hydrochloride, Mikromol

Artikelnummer. 30463983
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30463983 4 x 25 mg
30052064 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30463983 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0647.0800254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

cis-4-Methylcyclohexylamine Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis-4-Methylcyclohexylamine Hydrochloride
CAS 33483-66-8
Analyt- eller komponentnavne cis-4-Methylcyclohexylamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H15 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym cis-4-Methylcyclohexylamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H15N.ClH/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h6-7H,2-5,8H2,1H3;1H/t6-,7+;
Løsningstype Neat
SMIL Cl.C[C@@H]1CC[C@H](N)CC1
IUPAC navn 4-methylcyclohexan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 149.66
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 149.0971 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.