missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
cis-4-Methyl-1,2-3,6-tetrahydrophthalic Anhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-4-Methyl-1,2-3,6-tetrahydrophthalic Anhydride |
| CAS | 1694-82-2 |
| Molekylær formel | C9 H10 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | cis-4-Methyl-1,2-3,6-tetrahydrophthalic Anhydride, (3aR,7aS)-rel-3a,4,7,7a-tetrahydro-5-methyl-1,3-Isobenzofurandione, 1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-5-methyl-, cis-, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 4-methyl-, cis- (8CI), 4-Methyl-cis-4-cyclohexene-1,2-decarboxylic anhydride, 4-Met |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h2,6-7H,3-4H2,1H3/t6-,7+/m1/s1 |
| SMIL | CC1=CC[C@@H]2[C@H](C1)C(=O)OC2=O |
| IUPAC navn | (3aS,7aR)-5-methyl-3a,4,7,7a-tetrahydro-2-benzofuran-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.174 |
| Formel vægt | 166.063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?