Få mere at vide
cis-4-isopropylcyclohexancarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | cis-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 170.24 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |