Få mere at vide
cis-4-isopropylcyclohexanecarboxylsyre, 97 %
Artikelnummer. 15499098
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499098 1 g 1g
15407616 250 mg 250mg
15409108 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62594.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 7084-93-7 | C10H18O2 | 170,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7084-93-7
Molekylær formel C10H18O2
Molekylvægt (g/mol) 170.25
MDL nummer MFCD04004145,MFCD01734696,MFCD19706019
InChI nøgle YRQKWRUZZCBSIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym trans-4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid, trans-4-isopropylcyclohexane carboxylic acid, 4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid, hexahydrocumic acid, isopropyl-cyclohexanecarboxylic acid, cis-4-isopropylcyclohexanecarboxylic acid, p-isopropylhexahydrobenzoic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1-methylethyl, cyclohexanecarboxylic acid, 4-isopropyl, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1-methylethyl-, trans
PubChem CID 81526
IUPAC navn 4-propan-2-ylcyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL CC(C)C1CCC(CC1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-4-Isopropylcyclohexanecarboxylic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 170.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof