Få mere at vide
cis-4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-4-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1,3-dioxolane |
| CAS | 3674-21-3 |
| Molekylær formel | C5H10O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | rel-(2R,4S)-2-Methyl-1,3-dioxolane-4-methanol, cis-2-Methyl-1,3-dioxolane-4-methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-4-7-3-5(2-6)8-4/h4-6H,2-3H2,1H3/t4-,5+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1OC[C@@H](CO)O1 |
| IUPAC navn | ((2S,4R)-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.13 |
| Formel vægt | 118.06 |