Få mere at vide
cis-4-Hydroxycinnamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-4-Hydroxycinnamic Acid |
| CAS | 4501-31-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C9H8O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2Z)-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-propenoic Acid, (Z)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propenoic Acid, (Z)-p-hydroxycinnamic Acid, (Z)-p-Coumaric Acid, cis-p-Coumaric Acid, cis-p-Hydroxycinnamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3- |
| SMIL | C1=C(C=CC(=C1)O)/C=C\C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vægt | 164.0473 |
| Vis mere |