Få mere at vide
cis-4-hydroxy-L-prolin, TRC
Artikelnummer. 30401508
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401508 100 mg
30389328 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401508 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH952375100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-27-9
Molekylær formel C5H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 131.13
Synonym (4S)-4-Hydroxy-L-proline, (2S,4S)-4-Hydroxyproline, (S)-Allo-hydroxyproline, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid, L-Allohydroxyproline, cis-4-Hydroxyproline, cis-Hydroxyproline
IUPAC navn (2S,4S)-4-hydroxypyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL O[C@@H]1CN[C@H](C(O)=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-4-Hydroxy-L-proline
InChI formel InChI=1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-/m0/s1
Mængde 100 mg
Formel vægt 131.0582