Få mere at vide
cis-4-Hydroxy-L-proline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-4-Hydroxy-L-proline |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-/m0/s1 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 131.0582 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |