Få mere at vide
cis-4-hydroxy-L-prolin methylester hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417366
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417366 250 mg 250mg
15407366 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417366 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62384.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40126-30-5 | C6H12ClNO3 | 181.616 g/mol
cis-4-Hydroxy-L-prolin methylester hydrochlorid er et mellemprodukt i farmaceutiske og organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
cis-4-Hydroxy-L-prolin methylester hydrochlorid er et mellemprodukt i farmaceutiske og organiske synteser.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40126-30-5
Molekylær formel C6H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 181.616
MDL nummer MFCD00237835
InChI nøgle KLGSHNXEUZOKHH-FHAQVOQBSA-N
Synonym methyl 2s,4s-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, cis-4-hydroxy-l-proline methyl ester hydrochloride, 2s,4s-methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, 2s,4s-methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate-hcl, 2s,4s-methyl 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hcl, l-proline, 4-hydroxy-, methyl ester, hydrochloride, 4s, h-cis-hyp-ome hcl, h-cis-hyp-ome . hcl, cis-4-hydroxyproline methyl ester hcl salt, methylcis-4-hydroxy-l-prolinehydrochloride
PubChem CID 12764092
IUPAC navn methyl (2S,4S)-4-hydroxypyrrolidin-2-carboxylat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)C1CC(CN1)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-4-Hydroxy-L-proline methyl ester hydrochloride
Mængde 250 mg
Formel vægt 181.62
Procent renhed 95%