Få mere at vide
cis-4-hydroxy-L-prolin, 99%
Artikelnummer. 11382159
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11382159 1 g 1g
15483627 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382159 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27194.03
CAS: 618-27-9 | C5H9NO3 | 131,13 g/mol
cis-4-Hydroxy-L-prolin (CHP) er en prolinanalog, der hæmmer kollagensyntesen og er blevet brugt som en anticancerforbindelse. CHP blokerede myotubedannelse og ekspression af sarkomerisk myosin tung kæde i C2C12 murine skeletmuskelceller. CHP hæmmede proliferation af murine Panc02 pancreascarcinomcellelinje3 og rottepancreacarcinomcellelinje DSL6A. cis-4-Hydroxy-L-prolin og andre hydrosyl-L-proliner er vigtige mellemprodukter til chiral syntese af potentielle lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 618-27-9
Molekylær formel C5H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 131.13
MDL nummer MFCD00064319,MFCD00064320
InChI nøgle PMMYEEVYMWASQN-IMJSIDKUSA-N
Synonym cis-4-hydroxy-l-proline, 2s,4s-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, l-hydroxyproline, l-allohydroxyproline, allo-4-hydroxy-l-proline, cis-4-hydroxyproline, 4s-4-hydroxy-l-proline, l-cis-4-hydroxyproline, l-allo-hydroxyproline, l-proline, 4-hydroxy-, 4s
PubChem CID 440015
ChEBI CHEBI:28397
IUPAC navn (2S,4S)-4-hydroxypyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL O[C@@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-4-Hydroxy-L-proline
Smeltepunkt ∽250 °C (dekomponering)
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 1 g
Formel vægt 131.13
Optisk rotation −59° (c=2 i vand)
Procent renhed 99%