Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals cis-4-hydroxy-D-prolin, 99 %
Artikelnummer. 10694092 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10694092 1 g Glasflaske 1g
10404395 250 mg Glasflaske 250mg
10137853 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10694092 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 204910010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    740.00 DKK
    625.65 DKK / 1g
    Spare 114.35 DKK
    15% Slukket
CAS: 2584-71-6 | C5H9NO3 | 131,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2584-71-6
Molekylær formel C5H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 131.13
MDL nummer MFCD00005252
InChI nøgle PMMYEEVYMWASQN-QWWZWVQMSA-N
Synonym cis-4-hydroxy-d-proline, h-d-cis-hyp-oh, 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, d-cis-hydroxyproline, d-allo-hydroxyproline, d-proline, 4-hydroxy-, 4r, 4r-4-hydroxy-d-proline, d-cis-4-hydroxyproline, cis-4-hydroxy-d-prolin, 2r,4r-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 440014
ChEBI CHEBI:16231
IUPAC navn (2R,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL O[C@H]1CN[C@H](C1)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale cis-4-Hydroxy-D-proline
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Beilstein 22, I, 546
Specifik rotation +56° til +60° (24 °C, 589 nm) (c=2, vand)
Merck Index 10, 4762
Specifik rotationstilstand +58° (24 °C c=2, vand)
Mængde 1 g
Formel vægt 131.13
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Pulver