Få mere at vide
cis-4-hydroxy-D-prolin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416590
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416590 1 g 1g
15473737 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11416590 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27633.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
CAS: 2584-71-6 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2584-71-6
Molekylær formel C5H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 131.13
MDL nummer MFCD00005252
InChI nøgle PMMYEEVYMWASQN-QWWZWVQMSA-N
Synonym cis-4-hydroxy-d-proline, h-d-cis-hyp-oh, 2r,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, d-cis-hydroxyproline, d-allo-hydroxyproline, d-proline, 4-hydroxy-, 4r, 4r-4-hydroxy-d-proline, d-cis-4-hydroxyproline, cis-4-hydroxy-d-prolin, 2r,4r-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 440014
ChEBI CHEBI:16231
IUPAC navn (2R,4R)-4-hydroxypyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL O[C@H]1CN[C@H](C1)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale cis-4-Hydroxy-D-proline
Smeltepunkt 243 °C (dekomponering)
Mængde 1 g
Formel vægt 131.13
Procent renhed ≥98%