Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-4-Hexen-1-ol |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.8570g/mL |
| Kogepunkt | 70°C (28.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 65°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 25 mL |
| Specifik vægtfylde | 0.857 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- cis-4-Hexen-1-ol, 97%