Få mere at vide
cis-4-hexen-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429536
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429536 25 g 25g
11419536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19266.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-91-6 | C6H12O | 100.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928-91-6
Molekylær formel C6H12O
Molekylvægt (g/mol) 100.16
MDL nummer MFCD00148974,MFCD00009713
InChI nøgle VTIODUHBZHNXFP-IHWYPQMZSA-N
Synonym cis-4-hexen-1-ol, z-hex-4-en-1-ol, z-4-hexen-1-ol, 4z-hex-4-en-1-ol, 4-hexen-1-ol, z, unii-780wma6j84, e-4-hexenol, cis-1-hydroxy-4-hexene, cis-4-hexene-1-ol, 4z-4-hexen-1-ol #
PubChem CID 5365589
IUPAC navn (Z)-hex-4-en-1-ol
SMIL C\C=C/CCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-4-Hexen-1-ol
Tæthed 0.857
Kogepunkt 158°C
Flammepunkt 65°C (149°F)
Lugt Pleasant
Mængde 25 g
FN nummer UN1987
Formel vægt 100.16
Procent renhed 97%