Få mere at vide
cis-4-Heptenal, TRC
Artikelnummer. 30394395
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30394395 25 g
30390320 100 g
30400827 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30394395 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH28221025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6728-31-0
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.17
Synonym (4Z)-4-Heptenal, (Z)-4-Heptenal, (4Z)-Heptenal, (Z)-4-Heptenal, 4-cis-Heptenal
IUPAC navn (Z)-hept-4-enal
SMIL CC\C=C/CCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-4-Heptenal
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Formel vægt 112.0888