Få mere at vide
cis-4-Heptenal, TRC
Artikelnummer. 30390320
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30390320 100 g
30400827 5 g
30394395 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30390320 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH282210100G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6728-31-0
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.17
Synonym (4Z)-4-Heptenal, (Z)-4-Heptenal, (4Z)-Heptenal, (Z)-4-Heptenal, 4-cis-Heptenal
IUPAC navn (Z)-hept-4-enal
SMIL CC\C=C/CCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-4-Heptenal
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Formel vægt 112.0888