Få mere at vide
cis-4-Decenal, TRC
Artikelnummer. 30360187
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360187 500 mg
30359758 50 mg
30355965 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30360187 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC475830500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21662-09-9
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.24
IUPAC navn (Z)-dec-4-enal
SMIL CCCCC\C=C/CCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-4-Decenal
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
Formel vægt 154.1358