missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

cis-4-Decenal, TRC

Artikelnummer. 30359758
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30359758 50 mg
30360187 500 mg
30355965 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30359758 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC47583050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 21662-09-9
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.24
IUPAC navn (Z)-dec-4-enal
SMIL CCCCC\C=C/CCC=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale cis-4-Decenal
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
Formel vægt 154.1358
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.