Få mere at vide
cis-4-Decen-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-4-Decen-1-ol |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,11H,2-5,8-10H2,1H3/b7-6- |
| Formel vægt | 156.1514 |