Få mere at vide
cis-4-cyclohexen-1,2-dicarboxylsyreanhydrid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479407
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479407 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 11479407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21431.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 935-79-5 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
CAS 935-79-5
Smeltepunkt 97 °C til 103 °C
Molekylær formel C8H8O3
MDL nummer MFCD00005916
Mængde 250 g
Beilstein 82341
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride, cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3ar,7as-rel-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, unii-w9q4666nos, cis-3a,4,7,7a-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, 3ar,7as-rel, 1,3-isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-, cis, 3ar,7as-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, tetrahydrophthalic anhydride, cis, 3as,7ar-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
InChI nøgle KMOUUZVZFBCRAM-OLQVQODUSA-N
SMIL C1C=CCC2C1C(=O)OC2=O
IUPAC navn (3aS,7aR)-3a,4,7,7a-tetrahydro-2-benzofuran-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 152.149
PubChem CID 98495
Formel vægt 152.15
Procent renhed 95%