Få mere at vide
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11327406
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327406 25 g 25g
11337406 100 g 100g
11347406 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09392.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2305-26-2 | C8H10O4 | 170.164 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2305-26-2
Molekylær formel C8H10O4
Molekylvægt (g/mol) 170.164
MDL nummer MFCD00070482
InChI nøgle ILUAAIDVFMVTAU-OLQVQODUSA-N
Synonym cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2s-rel-cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2s-cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid, 4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, cis, cis-delta4-tetrahydrophthalic acid, 4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2s-rel, rel-1r,2s-cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid, 1r,2s-rel-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid, cis-.delta.4-tetrahydrophthalic acid, cis-.delta.4-cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
PubChem CID 504243
IUPAC navn (1S,2R)-cyclohex-4-en-1,2-dicarboxylsyre
SMIL C1C=CCC(C1C(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
Smeltepunkt 165°C to 170°C
Mængde 25 g
Beilstein 2050419
Formel vægt 170.17
Procent renhed 98%