Få mere at vide
cis-4-(Boc-amino)cyclohexylamin, 97%
Beskrivelse
cis-4-(Boc-amino)cyclohexylamin kan anvendes inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
cis-4-(Boc-amino)cyclohexylamin kan anvendes inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Opløselig i methanol, ethylacetat og svagt opløselig i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-4-(Boc-amino)cyclohexylamine |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol, ethylacetat og let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 214.3 |
| Procent renhed | 97% |